2'-Cyanoacetanilide 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD74090-5GEA 311 DKK
BLDPBD74090-5G BLDPBD74090-1G
2'-Cyanoacetanilide 97%
2'-Cyanoacetanilide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₈N₂O
Molekylvægt: 160,1726 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00019840
CAS-nummer: 621-03-4