2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD73194-1GEA
295
DKK
BLDPBD73194-1G
BLDPBD73194-5G
BLDPBD73194-10G
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine 97%
2-Chloro-5-iodo-3-methylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅ClIN Molekylvægt: 253,468 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09037455 CAS-nummer: 59782-89-7 |