4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD6887-1GEA 752 DKK
BLDPBD6887-1G BLDPBD6887-250MG BLDPBD6887-5G
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 97%
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₁₂N₂
Molekylvægt: 148,21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862536
CAS-nummer: 128562-25-4