2,6-Dichloroisonicotinamide 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD68184-5GEA
969
DKK
BLDPBD68184-5G
BLDPBD68184-10G
BLDPBD68184-25G
BLDPBD68184-1G
2,6-Dichloroisonicotinamide 95%
2,6-Dichloroisonicotinamide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₄Cl₂N₂O Molekylvægt: 191,0200 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00052640 CAS-nummer: 89281-13-0 |