2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD6816-250MGEA
853
DKK
BLDPBD6816-250MG
BLDPBD6816-1G
BLDPBD6816-100MG
BLDPBD6816-5G
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekylvægt: 165,1900 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04972112 CAS-nummer: 42465-53-2 |