Methyl-3-methoxysalicylate 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD6719-10GEA 125 DKK
BLDPBD6719-10G BLDPBD6719-5G BLDPBD6719-100G BLDPBD6719-25G
Methyl-3-methoxysalicylate 97%
Methyl-3-methoxysalicylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₁₀O₄
Molekylvægt: 182,1700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00239511
CAS-nummer: 6342-70-7