2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD65613-1GEA
1160
DKK
BLDPBD65613-1G
BLDPBD65613-100MG
BLDPBD65613-250MG
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide 95%
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-5-carboxamide
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₉H₉NO₃ Molekylvægt: 179,173 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD11053918 CAS-nummer: 349550-81-8 |