Methyl-2,2-dimethoxypropionate 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD64486-1GEA
163
DKK
BLDPBD64486-1G
BLDPBD64486-25G
BLDPBD64486-5G
BLDPBD64486-10G
Methyl-2,2-dimethoxypropionate 98%
Methyl-2,2-dimethoxypropionate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₆H₁₂O₄ Molekylvægt: 148,1571 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00048066 CAS-nummer: 10076-48-9 |