2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD63766-250MGEA
125
DKK
BLDPBD63766-250MG
BLDPBD63766-1G
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine 97%
2,1,3-Benzothiadiazol-5-ylamine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅N₃S Molekylvægt: 151,1900 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00185826 CAS-nummer: 874-37-3 |