Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD634522-5GEA
3620
DKK
BLDPBD634522-5G
BLDPBD634522-1G
BLDPBD634522-250MG
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III) 98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')cobalt(III)
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₃₃H₅₇CoO₆ Molekylvægt: 608,735 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00233617 CAS-nummer: 14877-41-9 |