2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD62745-1GEA 969 DKK
BLDPBD62745-1G BLDPBD62745-250MG BLDPBD62745-5G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₁₂H₈ClN₃
Molekylvægt: 229,6650 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00140699
CAS-nummer: 73535-73-6