1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD626281-1GEA 241 DKK
BLDPBD626281-1G BLDPBD626281-250MG
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester 97%
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₁₅H₁₇BO₂
Molekylvægt: 240,11 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01318167
CAS-nummer: 22871-77-8