3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD6256-100MGEA 132 DKK
BLDPBD6256-100MG BLDPBD6256-250MG BLDPBD6256-1G
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₈H₈BFO₄
Molekylvægt: 197,96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07363749
CAS-nummer: 871329-62-3