4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD6251-1GEA 373 DKK
BLDPBD6251-1G BLDPBD6251-10G BLDPBD6251-250MG BLDPBD6251-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₈BF₃O₃
Molekylvægt: 219,95 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07363790
CAS-nummer: 149507-36-8