5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD6234-25GEA 1420 DKK
BLDPBD6234-25G BLDPBD6234-10G BLDPBD6234-100G BLDPBD6234-250MG BLDPBD6234-1G BLDPBD6234-5G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₇NO₄
Molekylvægt: 181,1500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00456498
CAS-nummer: 20357-24-8