4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD5729-5GEA 458 DKK
BLDPBD5729-5G BLDPBD5729-1G
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-(Difluoromethoxy)benzonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₅F₂NO
Molekylvægt: 169,1282 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00085006
CAS-nummer: 90446-25-6