5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD5661-250MGEA 54.3 DKK
BLDPBD5661-250MG BLDPBD5661-100G BLDPBD5661-1G BLDPBD5661-5G BLDPBD5661-10G BLDPBD5661-25G
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde 95%
5-Cyano-2-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₈H₄FNO
Molekylvægt: 149,1219 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04974126
CAS-nummer: 146137-79-3