6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD562096-250MGEA 2760 DKK
BLDPBD562096-250MG BLDPBD562096-1G BLDPBD562096-100MG
6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 97%
6-Bromo-8-methoxy-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₅BrN₄O
Molekylvægt: 229,034 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD20501877
CAS-nummer: 1350885-67-4