Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD54983-1000GEA 311 DKK
BLDPBD54983-1000G BLDPBD54983-25G BLDPBD54983-500G BLDPBD54983-0.025G BLDPBD54983-100G
Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat 98%
Dinatrium naphthalen-1,5-disulphonat
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel: C₁₀H₆Na₂O₆S₂
Molekylvægt: 332,27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064178
CAS-nummer: 1655-29-4