1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD54584-100GEA 3520 DKK
BLDPBD54584-100G BLDPBD54584-1G BLDPBD54584-10G BLDPBD54584-25G BLDPBD54584-5G BLDPBD54584-500G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene 98%
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel: C₆H₂Br₂F₂
Molekylvægt: 271,8849 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09835192
CAS-nummer: 156682-52-9