4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD496055-5GEA 4240 DKK
BLDPBD496055-5G BLDPBD496055-1G BLDPBD496055-250MG BLDPBD496055-10G
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde 97%
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₉H₁₀O₃S
Molekylvægt: 198,239 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09264545
CAS-nummer: 50899-03-1