3-Bromo-6-chloroisoquinoline 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD493294-100MGEA
1070
DKK
BLDPBD493294-100MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline 95%
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₉H₅BrClN Molekylvægt: 242,5 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD18793407 CAS-nummer: 1276056-79-1 |