3,4-Diaminobenzonitrile 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD4805-5GEA 210 DKK
BLDPBD4805-5G BLDPBD4805-25G BLDPBD4805-10G BLDPBD4805-100G BLDPBD4805-1G
3,4-Diaminobenzonitrile 97%
3,4-Diaminobenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₇H₇N₃
Molekylvægt: 133,15 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00723901
CAS-nummer: 17626-40-3