(S)-(-)-1-Phenylethanol 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD48024-25GEA
334
DKK
BLDPBD48024-25G
BLDPBD48024-5G
BLDPBD48024-10G
BLDPBD48024-1G
(S)-(-)-1-Phenylethanol 98%
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₈H₁₀O Molekylvægt: 122,17 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00064264 CAS-nummer: 1445-91-6 |