N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD45847-1GEA 1140 DKK
BLDPBD45847-1G BLDPBD45847-5G BLDPBD45847-250MG
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
Molekylvægt: 215,03 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659864
CAS-nummer: 226396-31-2