1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone 99%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD4562-100GEA
334
DKK
BLDPBD4562-100G
BLDPBD4562-500G
BLDPBD4562-25G
BLDPBD4562-5G
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone 99%
1,4-Diamino-2,3-dihydroanthraquinone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₂N₂O₂ Molekylvægt: 240,2600 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00035689 CAS-nummer: 81-63-0 |