2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD4526-100GEA 1240 DKK
BLDPBD4526-100G BLDPBD4526-25G BLDPBD4526-10G BLDPBD4526-5G BLDPBD4526-1G
2-Bromo-3-nitrotoluene 98%
2-Bromo-3-nitrotoluene
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molekylvægt: 216,0300 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134555
CAS-nummer: 41085-43-2