3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD42054-1GEA
202
DKK
BLDPBD42054-1G
BLDPBD42054-25G
BLDPBD42054-10G
BLDPBD42054-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile 98%
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₅F₂N Molekylvægt: 153,13 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07777154 CAS-nummer: 847502-83-4 |