(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD41667-5GEA
256
DKK
BLDPBD41667-5G
BLDPBD41667-250MG
BLDPBD41667-10G
BLDPBD41667-25G
BLDPBD41667-1G
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride 95%
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molekylvægt: 235,64 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00034030 CAS-nummer: 4025-75-6 |