5,7-Dimethyl-8-quinolinol 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD41643-1GEA 2790 DKK
BLDPBD41643-1G BLDPBD41643-250MG BLDPBD41643-100MG BLDPBD41643-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 97%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₁₁H₁₁NO
Molekylvægt: 173,2111 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00168976
CAS-nummer: 37873-29-3