2,3,4-Trifluorotoluene 99%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD41417-1GEA
77.6
DKK
BLDPBD41417-1G
BLDPBD41417-5G
2,3,4-Trifluorotoluene 99%
2,3,4-Trifluorotoluene
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₅F₃ Molekylvægt: 146,1098 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00075194 CAS-nummer: 193533-92-5 |