6-Aminonicotinamide 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD3623-100GEA 12170 DKK
BLDPBD3623-100G BLDPBD3623-250MG BLDPBD3623-25G BLDPBD3623-5G BLDPBD3623-10G BLDPBD3623-1G
6-Aminonicotinamide 97%
6-Aminonicotinamide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formel: C₆H₇N₃O
Molekylvægt: 137,14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006327
CAS-nummer: 329-89-5