5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD361057-100MGEA
210
DKK
BLDPBD361057-100MG
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formel:
C₇H₅Cl₂NO Molekylvægt: 190,027 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD10697703 CAS-nummer: 120800-05-7 |