3-(Hydroxymethyl)isoxazole 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD35337-250MGEA
411
DKK
BLDPBD35337-250MG
BLDPBD35337-100MG
BLDPBD35337-1G
BLDPBD35337-5G
BLDPBD35337-10G
3-(Hydroxymethyl)isoxazole 98%
3-(Hydroxymethyl)isoxazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₄H₅NO₂ Molekylvægt: 99,088 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07778413 CAS-nummer: 89102-73-8 |