2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD35005-5GEA
5920
DKK
BLDPBD35005-5G
BLDPBD35005-250MG
BLDPBD35005-1G
BLDPBD35005-100MG
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline 97%
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₄H₁₇N₃ Molekylvægt: 227,305 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01935745 CAS-nummer: 82241-22-3 |