2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD33807-10GEA 326 DKK
BLDPBD33807-10G BLDPBD33807-1G BLDPBD33807-5G BLDPBD33807-25G BLDPBD33807-100G
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2-Chloro-4-fluorophenylhydrazine hydrochloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₇Cl₂FN₂
Molekylvægt: 197,0376 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03788524
CAS-nummer: 497959-29-2