2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD3354-500GEA 15620 DKK
BLDPBD3354-500G BLDPBD3354-100G BLDPBD3354-10G BLDPBD3354-1G BLDPBD3354-25G BLDPBD3354-5G
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine 98%
2-Chloro-3-fluoro-5-methylpyridine
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145,56 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
CAS-nummer: 34552-15-3