1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD33128-250MGEA
117
DKK
BLDPBD33128-250MG
BLDPBD33128-5G
BLDPBD33128-1G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidine-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₁₃N₃O₂ Molekylvægt: 207,23 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00664474 CAS-nummer: 303144-44-7 |