1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD32726-100MGEA
1110
DKK
BLDPBD32726-100MG
BLDPBD32726-250MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde 95%
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₀H₆ClNO Molekylvægt: 191,614 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD09835329 CAS-nummer: 223671-53-2 |