4-Amino-3-iodobenzoic acid 96%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD32622-1GEA
326
DKK
BLDPBD32622-1G
4-Amino-3-iodobenzoic acid 96%
4-Amino-3-iodobenzoic acid
Formel:
C₇H₆INO₂ Molekylvægt: 263,03 g/mol |
MDL Number:
MFCD01660550 CAS-nummer: 2122-63-6 |