4-(Pentyloxy)phenylboronic acid 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD31972-250MGEA
46.6
DKK
BLDPBD31972-250MG
BLDPBD31972-1G
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid 97%
4-(Pentyloxy)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃ Molekylvægt: 208,06 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD04039035 CAS-nummer: 146449-90-3 |