5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD31820-25GEA 1400 DKK
BLDPBD31820-25G BLDPBD31820-5G BLDPBD31820-10G BLDPBD31820-250MG BLDPBD31820-1G
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 97%
5-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₇H₄ClNO
Molekylvægt: 153,5700 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00219003
CAS-nummer: 13589-72-5