Methyl-3-cyanobenzoate 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD31809-5GEA 62.1 DKK
BLDPBD31809-5G BLDPBD31809-0.5G BLDPBD31809-500G BLDPBD31809-10G BLDPBD31809-100G BLDPBD31809-25G
Methyl-3-cyanobenzoate 97%
Methyl-3-cyanobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel: C₉H₇NO₂
Molekylvægt: 161,1574 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00220156
CAS-nummer: 13531-48-1