Methyl-3-cyanobenzoate 97%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD31809-5GEA
62.1
DKK
BLDPBD31809-5G
BLDPBD31809-0.5G
BLDPBD31809-500G
BLDPBD31809-10G
BLDPBD31809-100G
BLDPBD31809-25G
Methyl-3-cyanobenzoate 97%
Methyl-3-cyanobenzoate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formel:
C₉H₇NO₂ Molekylvægt: 161,1574 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00220156 CAS-nummer: 13531-48-1 |