2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD3169-1GEA
683
DKK
BLDPBD3169-1G
BLDPBD3169-25G
BLDPBD3169-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride 98%
2,1,3-Benzothiadiazole-4-sulphonyl chloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₃ClN₂O₂S₂ Molekylvægt: 234,68 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00068049 CAS-nummer: 73713-79-8 |