3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD314903-1GEA
845
DKK
BLDPBD314903-1G
BLDPBD314903-250MG
BLDPBD314903-100MG
3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester 95+%
3-(2-Propynylcarbamoyl)phenylboronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₁₆H₂₀BNO₃ Molekylvægt: 285,1459 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD20275029 CAS-nummer: 1357387-28-0 |