5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD314548-1GEA
148
DKK
BLDPBD314548-1G
BLDPBD314548-100G
BLDPBD314548-0.025
BLDPBD314548-25G
BLDPBD314548-5G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)aniline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₇H₅F₄NO Molekylvægt: 195,11 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD16652514 CAS-nummer: 123572-63-4 |