4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD308362-5GEA
3000
DKK
BLDPBD308362-5G
BLDPBD308362-1G
BLDPBD308362-250MG
4-(Difluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)benzoic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₈H₆F₂O₂ Molekylvægt: 172,1289 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07784270 CAS-nummer: 55805-21-5 |