2,6-Dichloroisonicotinonitrile 98%
Leverandør: BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
BLDPBD3081-25GEA 1740 DKK
BLDPBD3081-25G BLDPBD3081-250MG BLDPBD3081-1G BLDPBD3081-100G BLDPBD3081-10G BLDPBD3081-5G
2,6-Dichloroisonicotinonitrile 98%
2,6-Dichloroisonicotinonitrile
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formel: C₆H₂Cl₂N₂
Molekylvægt: 172,9995 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00173784
CAS-nummer: 32710-65-9