6-Iodoindoline 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD30350-5GEA
4920
DKK
BLDPBD30350-5G
BLDPBD30350-250MG
BLDPBD30350-1G
6-Iodoindoline 98%
6-Iodoindoline
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formel:
C₈H₈IN Molekylvægt: 245,06 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07371641 CAS-nummer: 115666-46-1 |