5-Bromobenzene-1,2,3-triol 95%
Ratings:
Ingen bedømmelse
|
BLDPBD303179-5GEA
5480
DKK
BLDPBD303179-5G
BLDPBD303179-250MG
BLDPBD303179-1G
BLDPBD303179-100MG
5-Bromobenzene-1,2,3-triol 95%
5-Bromobenzene-1,2,3-triol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formel:
C₆H₅BrO₃ Molekylvægt: 205,006 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD22555992 CAS-nummer: 16492-75-4 |